Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: HIS-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB49746-100EA 605 EUR InStock
ABCAAB49746-100
Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase)) [clone: HIS-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: monoclonal
Clone: HIS-1
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité