Anti-PolyHistidine Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: HIS-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB49781-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB49781-100
Anti-PolyHistidine Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: HIS-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: polyHistidine
Clonality: monoclonal
Clone: HIS-1
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité