Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-48]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB49921-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB49921-50
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: MEM-48]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB2 (integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit))
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-48
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité