Anti-MDC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MDC1-50]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50003-50EA 575 EUR InStock
ABCAAB50003-50
Anti-MDC1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MDC1-50]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MDC1 (mediator of DNA-damage checkpoint 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MDC1-50
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité