Anti-CTDSP2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2230C1a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50621-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB50621-100
Anti-CTDSP2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2230C1a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTDSP2 (CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 2230C1a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité