Anti-ADAMTS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50647-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB50647-100
Anti-ADAMTS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADAMTS6 (ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité