Anti-TCERG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TCEAD79A]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50812-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB50812-100
Anti-TCERG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TCEAD79A]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TCERG1 (transcription elongation regulator 1)
Clonality: monoclonal
Clone: TCEAD79A
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité