Anti-ASXL1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2049C2a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50817-50EA 525 EUR InStock
ABCAAB50817-50
Anti-ASXL1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2049C2a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASXL1 (additional sex combs like 1 (Drosophila))
Clonality: monoclonal
Clone: 2049C2a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité