Anti-UBE2K Mouse Monoclonal Antibody [clone: 757C3a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50837-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB50837-100
Anti-UBE2K Mouse Monoclonal Antibody [clone: 757C3a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBE2K (ubiquitin-conjugating enzyme E2K)
Clonality: monoclonal
Clone: 757C3a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité