Anti-CENPC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2159C5a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50974-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB50974-50
Anti-CENPC Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2159C5a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CENPC (centromere protein C)
Clonality: monoclonal
Clone: 2159C5a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité