Anti-BARD1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2059C4a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB50984-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB50984-100
Anti-BARD1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2059C4a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BARD1 (BRCA1 associated RING domain 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2059C4a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité