Anti-APOE Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1373Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51015-100EA 580 EUR InStock
ABCAAB51015-100
Anti-APOE Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1373Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOE (apolipoprotein E)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1373Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité