Anti-DDB2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2246C4a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51017-50EA 585 EUR InStock
ABCAAB51017-50
Anti-DDB2 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2246C4a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DDB2 (damage-specific DNA binding protein 2, 48kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 2246C4a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité