Anti-PLCG2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1406Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51020-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB51020-100
Anti-PLCG2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1406Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLCG2 (phospholipase C, gamma 2 (phosphatidylinositol-specific))
Clonality: monoclonal
Clone: EP1406Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité