Anti-SIRT2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1668Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51023-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB51023-100
Anti-SIRT2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1668Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SIRT2 (sirtuin 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1668Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité