Anti-TAF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 585D4a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51026-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB51026-100
Anti-TAF6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 585D4a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAF6 (TAF6 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 80kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 585D4a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité