Anti-N Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1792Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51034-100EA 610 EUR InStock
ABCAAB51034-100
Anti-N Cadherin Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1792Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: N Cadherin
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1792Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité