Anti-MAP3K11 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1460Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51068-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB51068-100
Anti-MAP3K11 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1460Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP3K11 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 11)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1460Y
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité