Anti-MST1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1465Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51134-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB51134-100
Anti-MST1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1465Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MST1 (macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like))
Clonality: monoclonal
Clone: EP1465Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité