Anti-Polyethylene glycol Rabbit Monoclonal Antibody [clone: PEG-B-47]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51257-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB51257-100
Anti-Polyethylene glycol Rabbit Monoclonal Antibody [clone: PEG-B-47]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Polyethylene glycol
Clonality: monoclonal
Clone: PEG-B-47
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité