Anti-Crk p38 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2210C1a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51347-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB51347-100
Anti-Crk p38 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 2210C1a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Crk p38
Clonality: monoclonal
Clone: 2210C1a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité