Anti-ZIP Kinase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1636Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51602-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB51602-100
Anti-ZIP Kinase Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EPR1636Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZIP Kinase
Clonality: monoclonal
Clone: EPR1636Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité