Anti-DYNLL1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1660Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51603-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB51603-100
Anti-DYNLL1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1660Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DYNLL1 (dynein, light chain, LC8-type 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1660Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité