Anti-Mycobacterium L-alanine dehydrogenase Mouse Monoclonal Antibody [clone: IT-46]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51804-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB51804-100
Anti-Mycobacterium L-alanine dehydrogenase Mouse Monoclonal Antibody [clone: IT-46]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mycobacterium L-alanine dehydrogenase
Clonality: monoclonal
Clone: IT-46
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité