Anti-LY75 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: NLDC-145]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51820-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB51820-50
Anti-LY75 Rat Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: NLDC-145]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LY75 (lymphocyte antigen 75)
Clonality: monoclonal
Clone: NLDC-145
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité