Anti-PDGF BB Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0014-5F66]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51869-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB51869-100
Anti-PDGF BB Mouse Monoclonal Antibody [clone: MM0014-5F66]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDGF BB
Clonality: monoclonal
Clone: MM0014-5F66
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité