Anti-HIST4H4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1000Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB51997-100EA 665 EUR InStock
ABCAAB51997-100
Anti-HIST4H4 Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1000Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST4H4 (histone cluster 4, H4)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1000Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité