Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: C-04]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52459-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB52459-100
Anti-KRT18 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: C-04]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT18 (keratin 18)
Clonality: monoclonal
Clone: C-04
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité