Anti-MCM7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1974Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52489-100EA 535 EUR InStock
ABCAAB52489-100
Anti-MCM7 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1974Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MCM7 (minichromosome maintenance complex component 7)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1974Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité