Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anticorps monoclonal de souris anti-IL13 [clone : A130D 12G5 1E4]

Fournisseur: Abcam
ABCAAB52538-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB52538-100
Anticorps monoclonal de souris anti-IL13 [clone : A130D 12G5 1E4]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : IL13 (interleukine 13)
Clonalité : Monoclonal
Clone : A130D 12G5 1E4
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité