Anti-KITLG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP665Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52603-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB52603-100
Anti-KITLG Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP665Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KITLG (KIT ligand)
Clonality: monoclonal
Clone: EP665Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité