Anti-TUBB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1569Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52623-100EA 675 EUR InStock
ABCAAB52623-100
Anti-TUBB Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1569Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TUBB (tubulin, beta class I)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1569Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité