Anti-FLT3LG Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1140Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52648-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB52648-100
Anti-FLT3LG Rabbit monoclonal antibody unconjugated [clone: EP1140Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FLT3LG (fms-related tyrosine kinase 3 ligand)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1140Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité