Anti-TPH1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1311Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52954-100EA 525 EUR InStock
ABCAAB52954-100
Anti-TPH1 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP1311Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TPH1 (tryptophan hydroxylase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: EP1311Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité