Anti-HIST2H2BE Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP819Y]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB52985-100EA 555 EUR InStock
ABCAAB52985-100
Anti-HIST2H2BE Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP819Y]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIST2H2BE (histone cluster 2, H2be)
Clonality: monoclonal
Clone: EP819Y
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité