Anti-CTNNB1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53050-100EA 575 EUR InStock
ABCAAB53050-100
Anti-CTNNB1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CTNNB1 (catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité