Anti-SMURF2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP629Y3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53316-100EA 545 EUR InStock
ABCAAB53316-100
Anti-SMURF2 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: EP629Y3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMURF2 (SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2)
Clonality: monoclonal
Clone: EP629Y3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité