Anti-HSV1+ HSV2 ICP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1113]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53480-250EA 0 EUR InStock
ABCAAB53480-250
Anti-HSV1+ HSV2 ICP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1113]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSV1+ HSV2 ICP27
Clonality: monoclonal
Clone: H1113
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité