Anti-Hsp90 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: H90-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53497-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB53497-100
Anti-Hsp90 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: H90-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hsp90 beta
Clonality: monoclonal
Clone: H90-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité