Anti-A2B5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 105]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53521-100EA 470 EUR InStock
ABCAAB53521-100
Anti-A2B5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 105]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: A2B5
Clonality: monoclonal
Clone: 105
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité