Anti-NRIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2656C6a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53740-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB53740-100
Anti-NRIP1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2656C6a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NRIP1 (nuclear receptor interacting protein 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2656C6a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité