Anti-SMAD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 913C1b]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53745-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB53745-100
Anti-SMAD1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 913C1b]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SMAD1 (SMAD family member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 913C1b
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité