Anti-KPNA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2500D3a]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53751-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB53751-100
Anti-KPNA4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2500D3a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KPNA4 (karyopherin alpha 4 (importin alpha 3))
Clonality: monoclonal
Clone: 2500D3a
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité