Anti-HOXB13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: mAbcam53931]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53931-100EA 460 EUR InStock
ABCAAB53931-100
Anti-HOXB13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: mAbcam53931]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOXB13 (homeobox B13)
Clonality: monoclonal
Clone: mAbcam53931
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité