Anti-Glutathione S Transferase alpha Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Abcam
ABCAAB53940-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB53940-50
Anti-Glutathione S Transferase alpha Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glutathione S Transferase alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité