Anti-IL33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Nessy-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB54385-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB54385-50
Anti-IL33 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Nessy-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL33 (interleukin 33)
Clonality: monoclonal
Clone: Nessy-1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité