Anticorps monoclonal de souris anti-PIM1 [clone : ZP003]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB54503-50EA 605 EUR InStock
ABCAAB54503-50
Anticorps monoclonal de souris anti-PIM1 [clone : ZP003]
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : PIM1 (oncogène pim-1)
Clonalité : Monoclonal
Clone : ZP003
Conjugaison: Non conjugué
Epitope :
Hôte : Souris
Isotype: IgG1
Réactivité: Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité