Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB54894-100EA 620 EUR InStock
ABCAAB54894-100
Anti-BUB1B Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BUB1B (BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité