Anti-CYPIVF11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F21 P6 F5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB55841-100EA 510 EUR InStock
ABCAAB55841-100
Anti-CYPIVF11 Mouse Monoclonal Antibody [clone: F21 P6 F5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CYPIVF11
Clonality: monoclonal
Clone: F21 P6 F5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité