Anti-TNFRSF10B Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: DR5-01-1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB55863-50EA 265 EUR InStock
ABCAAB55863-50
Anti-TNFRSF10B Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: DR5-01-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFRSF10B (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b)
Clonality: monoclonal
Clone: DR5-01-1
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité